Få mere at vide
Melitracen-d6 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Melitracen-d6 Hydrochloride |
| CAS | 1189648-08-5 |
| Molekylær formel | C21H20D6ClN |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 3-(10,10-Dimethyl-d6)-9(10H)-anthracenylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine Hydrochloride, 9-(3-Dimethylaminopropylidene)-10,10-(dimethyl-d6) -9,10-dihydroanthracene Hydrochloride, Adaptol-d6, Melixeran-d6, Melitracene-d6, Thymeol-d6, Trausabun-d6, U-24973A-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25N.ClH/c1-21(2)19-13-7-5-10-17(19)16(12-9-15-22(3)4)18-11-6-8-14-20(18)21;/h5-8,10-14H,9,15H2,1-4H3;1H/i1D3,2D3; |
| SMIL | CN(C)CC/C=C1C2=C(C=CC=C2)C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C3=CC=CC=C3\1.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 333.93 |