missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Melengestrol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Melengestrol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30O3/c1-13-10-17-18(21(4)8-6-16(25)12-19(13)21)7-9-22(5)20(17)11-14(2)23(22,26)15(3)24/h10,12,17-18,20,26H,2,6-9,11H2,1,3-5H3/t17-,18+,20+,21-,22+,23+/m1/s1 |
| Formel vægt | 354.2195 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?