missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Melengestrol Acetate, TRC

Artikelnummer. 30136723
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136723 25 mg
30132550 100 mg
18003010 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136723 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM21535025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2919-66-6
Molekylær formel C25 H32 O4
Molekylvægt (g/mol) 396.52
Synonym Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-methyl-16-methylene-, Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-hydroxy-6-methyl-16-methylene-, acetate (7CI,8CI), 17-(Acetyloxy)-6-methyl-16-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-Acetoxy-6-methyl-16-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-Hydroxy-6-methyl-16-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, 17α-Acetoxy-6-methyl-16-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione, 5373, 6-Dehydro-16-methylene-17α-hydroxy-6α-methylprogesterone acetate, 6-Methyl-16-methylene-17α-hydroxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione 17-acetate, BDH 1921, Heifermax 500, MGA, MGA 100, MGA 100 (steroid), MGA 264, Melengestrol acetate, NSC-70968
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-6,10,13-trimethyl-16-methylidene-3-oxo-1,2,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
SMIL CC(=O)O[C@]1(C(=O)C)C(=C)C[C@H]2[C@@H]3C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Melengestrol acetate
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C25H32O4/c1-14-11-19-20(23(5)9-7-18(28)13-21(14)23)8-10-24(6)22(19)12-15(2)25(24,16(3)26)29-17(4)27/h11,13,19-20,22H,2,7-10,12H2,1,3-6H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+/m1/s1
Formel vægt 396.2301
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.