missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Meleagrin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Meleagrin |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H23N5O4/c1-5-21(2,3)22-11-18(29)20(31)27-17(10-14-12-24-13-25-14)19(30)26-23(22,27)28(32-4)16-9-7-6-8-15(16)22/h5-13,29H,1H2,2-4H3,(H,24,25)(H,26,30)/b17-10+/t22-,23-/m0/s1 |
| Formel vægt | 433.175 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?