Få mere at vide
Meldrums syre, TRC
Artikelnummer. 30475063
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30475063 10 g
1 options
Artikelnummer. 30475063 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM21525010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Meldrum's Acid
CAS 2033-24-1
Molekylær formel C6 H8 O4
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H8O4/c1-6(2)9-4(7)3-5(8)10-6/h3H2,1-2H3
SMIL CC1(C)OC(=O)CC(=O)O1
IUPAC navn 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion
Molekylvægt (g/mol) 144.13
Formel vægt 144.0423