missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Meldrum’s Acid 5-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Meldrum's Acid-13C |
| CAS | 123254-02-4 |
| Molekylær formel | C513CH8O4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O4/c1-6(2)9-4(7)3-5(8)10-6/h3H2,1-2H3/i3+1 |
| SMIL | CC1(C)OC(=O)[13CH2]C(=O)O1 |
| IUPAC navn | 2,2-dimethyl-(5^{13}C)1,3-dioxane-4,6-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.12 |
| Formel vægt | 145.0456 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?