Få mere at vide
Melatonine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 73-31-4 |
| Smeltepunkt | 116°C to 118°C |
| MDL nummer | MFCD00005655 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Melatonine, N-Acetyl-5-methoxytryptamine, Melatonine |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.28 |
| Grad | Research |