Learn More
Thermo Scientific Chemicals Melatonin, 99%
Product Code. 10316960 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10316960 1 g Glasflaske 1g
10255030 250 mg Glasflaske 250mg
10267063 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10316960 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 125360010
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Melatonin, 99%, CAS # 73-31-4, er et hormon, der normalt produceres i pinealkirtlen og frigives til blodet.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Melatonin er et hormon, der produceres af pinealkirtlen, og som udviser flere biologiske aktiviteter, herunder somnolens, søvn-vågen-cyklus, døgnrytme, stressrespons, aldring og immunitetsaktiviteter
•Det viser antioxidant, autocoid, paracoide, hormonelle, anti-inflammatoriske og anti-apoptotiske aktiviteter
Applikationer
•Melatonin viser neurohormonal aktivitet og kan opregulere antioxidantenzymer og hæmme rotte NOS1
•Melatonin er blevet rapporteret at være en aktivator af MEL-1A-R og MEL-1B-R
•Produktionen og udskillelsen af melatonin er afhængig af beta-adrenerge receptorfunktion
•Under melatoninsyntesen bruges den essentielle aminosyre L-tryptophan som forløber
•Denne forbindelse hæmmer apoptose i immunceller og neuroner og øger apoptotisk celledød af kræftceller
•Det kan hæmme proliferation og metastase af brystkræftceller ved at modulere Rho-associeret kinaseprotein-1-ekspression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 73-31-4
Molekylær formel C13H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 232.28
MDL nummer MFCD00005655
InChI nøgle DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
Synonym melatonin, melatonine, n-acetyl-5-methoxytryptamine, circadin, 5-methoxy-n-acetyltryptamine, n-2-5-methoxy-1h-indol-3-yl ethyl acetamide, melatol, melatonex, melovine
PubChem CID 896
ChEBI CHEBI:16796
IUPAC navn N-[2-(5-methoxy-lH-indol-3-yl)ethyl]acetamid
SMIL CC(=O)NCCC1=CNC2=C1C=C(C=C2)OC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Melatonine
Smeltepunkt 116.0°C to 120.0°C
Farve Creme til gul eller hvid
Tab ved tørring 0.5% max. (1 g, 105°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 22, V,12, 42
Merck Index 15, 5884
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene,toluene,hexane,acet,onitrile
Formel vægt 232.28
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver