Få mere at vide
Melatonin, TRC
Artikelnummer. 18030190
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18030190 1 g
18023500 50 mg
18051710 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18030190 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2150001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73-31-4
Molekylær formel C13 H16 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 232.28
Synonym Melatonin, Acetamide, N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]- (9CI, ACI), Acetamide, N-[2-(5-methoxyindol-3-yl)ethyl]- (6CI, 8CI), N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide (ACI), 3-(2-Acetamidoethyl)-5-methoxyindole, 5-Methoxy-N-acetyltryptamine, Circadin, Melatol, Melatonine, Melaxen, Melovine, N-[2-(5-Methoxyindol-3-yl)ethyl]acetamide, N-Acetyl-5-methoxytryptamine, NSC 113928, NSC 56423, Regulin, Slenyto
IUPAC navn N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamid
SMIL COc1ccc2[nH]cc(CCNC(=O)C)c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Melatonin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
Formel vægt 232.1212
Procent renhed >95%