Få mere at vide
Melatonin, Mikromol™
Artikelnummer. 18022880
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18022880 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18022880 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1373.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Melatonin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Melatonin
CAS 73-31-4
Analyt- eller komponentnavne Melatonin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H16 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Melatonin, N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-acetamide, N-[2-(5-Methoxyindol-3-yl)ethyl]-acetamide, 3-(2-Acetamidoethyl)-5-methoxyindole, 5-Methoxy-N-acetyltryptamine, Circadin, Melatol, Melatonine, Melovine, N-Acetyl-5-methoxytryptamine, N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide, N-[2-(5-Methoxyindol-3-yl)ethyl]acetamide, NSC 113928, NSC 56423, Regulin
InChI formel InChI=1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
SMIL COc1ccc2[nH]cc(CCNC(=O)C)c2c1
IUPAC navn N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamid
Molekylvægt (g/mol) 232.28
Mængde 250 mg
Formel vægt 232,1212 g/mol