Få mere at vide
Melatonin-d4, TRC
Artikelnummer. 30473147
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30473147 2.5 mg 2.5mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30473147 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2150022.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Melatonin-d4
CAS 66521-38-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C13 2H4 H12 N2 O2
Mængde 2.5 mg
Synonym Acetamide, N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl-1,1,2,2-d4]- (9CI, ACI), N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl-1,1,2,2-d4]acetamide (ACI), N-Acetyl-5-methoxytryptamine-α,α,β,β-d4, Melatonin-d4, Melatonin-D4 (ethyl-1,1,2,2-D4)
InChI formel InChI=1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)/i5D2,6D2
SMIL [2H]C([2H])(NC(=O)C)C([2H])([2H])c1c[nH]c2ccc(OC)cc12
IUPAC navn N-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 236.3
Formel vægt 236.1463
Procent renhed >95