Få mere at vide
Melatonin, 99+%
Beskrivelse
Melatonin fungerer som et neurohormon, der opregulerer antioxidante enzymer og hæmmer rottens NOS1. Det fungerer også som en særligt betydningsfuld endogen antioxidant. Melatonin er en rottehæmmer af NOS1 (nNOS). Melatonin er en aktiverer af MEL-1A-R og MEL-1B-R.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
• Melatonin er et hormon, der produceres af pinealkirtlen og viser flere biologiske aktiviteter, herunder søvnighed, søvn-vågen-cyklus, døgnrytme, stressrespons, aldring og immunaktiviteter
• Den viser antioxidant-, autokoid-, paracoid-, hormonelle, antiinflammatoriske og anti-apoptotiske aktiviteter
Applikationer
• Melatonin viser neurohormonel aktivitet og kan opregulere antioxidantenzymer og hæmme rottens NOS1
• Melatonin er rapporteret at være en aktivator af MEL-1A-R og MEL-1B-R
• Produktion og sekretion af melatinin afhænger af beta-adrenerg receptorfunktion
• Under melatinsyntesen bruges den essentielle aminosyre L-tryptofan som forløber
• Denne forbindelse hæmmer apoptose i immunceller og neuroner og øger apoptotisk celledød hos kræftceller
• Det kan hæmme proliferation og metastasering af brystkræftceller ved at modulere Rho-associeret kinaseprotein-1-ekspression
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Melatonin |
| Smeltepunkt | 116 °C til 120 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 205542 |
| Merck Index | 14,5816 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol til mindst 50 mg/ml |
| Formel vægt | 232.28 |
| Procent renhed | ≥99% |
| Fysisk form | Pulver |