Få mere at vide
Melatonin 1,0 mg/ml i Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30463950
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30463950 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463950 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP1373.0001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Melatonin
CAS 73-31-4
Analyt- eller komponentnavne Melatonin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H16 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Melatonin, N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-acetamide, N-[2-(5-Methoxyindol-3-yl)ethyl]-acetamide, 3-(2-Acetamidoethyl)-5-methoxyindole, 5-Methoxy-N-acetyltryptamine, Circadin, Melatol, Melatonine, Melovine, N-Acetyl-5-methoxytryptamine, N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide, N-[2-(5-Methoxyindol-3-yl)ethyl]acetamide, NSC 113928, NSC 56423, Regulin
InChI formel InChI=1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL COc1ccc2[nH]cc(CCNC(=O)C)c2c1
IUPAC navn N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 232.28
Mængde 1 ml
Formel vægt 232,1212 g/mol