Få mere at vide
Melarsoprol (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Melarsoprol (Mixture of Diastereomers) |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15AsN6OS2/c14-10-17-11(15)19-12(18-10)16-8-3-1-7(2-4-8)13-21-6-9(5-20)22-13/h1-4,9,20H,5-6H2,(H5,14,15,16,17,18,19) |
| Formel vægt | 397.9965 |