Få mere at vide
Melarsomine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Melarsomine Dihydrochloride |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21AsN8S2.2ClH/c15-5-7-23-14(24-8-6-16)9-1-3-10(4-2-9)19-13-21-11(17)20-12(18)22-13;;/h1-4H,5-8,15-16H2,(H5,17,18,19,20,21,22);2*1H |
| Formel vægt | 500.008 |