Få mere at vide
Melarsen Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Melarsen Oxide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9AsN6O/c11-7-14-8(12)16-9(15-7)13-6-3-1-5(10-17)2-4-6/h1-4H,(H5,11,12,13,14,15,16) |
| Formel vægt | 292.0054 |