Få mere at vide
Novus Biologicals™ Melanotransferrin/CD228/MFI2 Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18295831 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.1 mg
Artikelnummer. 18295831
Brand: Novus Biologicals™ NBL113038
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
The Melanotransferrin/CD228/MFI2 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cellelinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2246 and based on accession number NM_5929. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Til brug med (applikation) Western Blot
Mængde 0.1 mg
Opbevaringsbuffer RIPA buffer
Renhed Protein
Testspecificitet Homo sapiens antigen p97 (melanoma associated) identified by monoclonal antibodies 133.2 and 96.5 (MFI2), transcript variant 1, mRNA.
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gen symbol MELTF
Proteintilstand Native
For Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt