Få mere at vide
MedChemExpress Melanotan (MT)-II
Artikelnummer. 16471918
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16471918 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16471918 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP0267
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Melanotan (MT)-II, a synthetic melanocortin receptor agonist, is an injectable peptide hormone used to promote tanning.
Tekniske data
Renhed 99.18%
CAS 121062-08-6
Indhold og opbevaring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvægt (g/mol) 1024.18 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 5 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed H2O : 6.67 mg/mL (6.51 mM∣Need ultrasonic)