Learn More
Thermo Scientific Chemicals Melanocyte-Stimulating Hormone-Release Inhibiting Factor, synthetic
Code produit 15450117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mængde:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mængde Conditionnement
15450117 250 mg 250mg
15440117 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15450117 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60045.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Inhibits α-melanocyte-stimulating hormone (α-MSH) release. Increases brain dopamine turnover and inhibits physiological and behavioral opioid effects in vivo. Role in vascular homeostasis. | 284.36 g/mol
Inhibits α-melanocyte-stimulating hormone (α-MSH) release. Increases brain dopamine turnover and inhibits physiological and behavioral opioid effects in vivo. Role in vascular homeostasis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Molekylvægt (g/mol) 284.36
Mængde 250 mg
Emballage Glass bottle
Form Lyophilized
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.