Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Melanin, syntetisk
Artikelnummer. 17271232 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17271232 250 mg -
17251232 1 g -
17261232 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17271232 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466432500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    474.63 DKK
    426.65 DKK / 250mg
    Spare 47.98 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 8049-97-6 | C18H10N2O4, C18H10N2O4 | 318,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8049-97-6
Molekylær formel C18H10N2O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Melanin
Mængde 250 mg
Formel vægt 318.29
InChI nøgle XUMBMVFBXHLACL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C2NC=C3C2=C(C2=CNC4=C(C)C(=O)C(=O)C3=C24)C(=O)C1=O
IUPAC navn 6,14-dimethyl-4,12-diazapentacyclo[8.6.1.1²,⁵.0¹³,¹⁷.0⁹,¹⁸]octadeca-1(17),2,5,9(18),10,13-hexaene-7,8,15,16-tetrone
Molekylvægt (g/mol) 318.29