Få mere at vide
Melanin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11497622 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11497622 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 11497622 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215534380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    864.00 DKK
    822.77 DKK / 100mg
    Spare 41.23 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 8049-97-6
Molekylær formel C18H10N2O4
Molekylvægt (g/mol) 318.288
InChI nøgle XUMBMVFBXHLACL-UHFFFAOYSA-N
Synonym melanin, phaeomelanins, d0wq4g, melanin from sepia officinalis, 6,14-dimethyl-4,12-diazapentacyclo 8.6.1.1; 2,5 .0; 13,17 .0; 9,18 octadeca-1 17 ,2,5,9 18 ,10,13-hexaene-7,8,15,16-tetrone, 6,14-dimethyl-4,12-diazapentacyclo 8.6.1.1^ 2,5 .0^ 13,17 .0^ 9,18 octadeca-1 17 ,2,5,9 18 ,10,13-hexaene-7,8,15,16-tetrone
PubChem CID 6325610
SMIL CC1=C2C3=C(C4=CNC5=C(C(=O)C(=O)C(=C45)C3=CN2)C)C(=O)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Melanin
Farve Brun til sort
Mængde 100 mg
Formel vægt 1780
Fysisk form Granulært pulver