Få mere at vide
Melaminsulfone Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ((1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)amino)methanesulfonic Acid Sodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N3O4S.Na/c1-9-11(13-8-20(17,18)19)12(16)15(14(9)2)10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,13H,8H2,1-2H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 319.0603 |
| Procent renhed | >95% |