Få mere at vide
Melamin, TRC
Artikelnummer. 30137222
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137222 5 g
17944555 1 g
17982545 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137222 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2087005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-78-1
Molekylær formel C3 H6 N6
Molekylvægt (g/mol) 126.12
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. D (EP), Melamine
IUPAC navn 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin
SMIL Nc1nc(N)nc(N)n1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Melamine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
Formel vægt 126.0654
Procent renhed >95%