Få mere at vide
Asecos™ Melaminharpiksbelagt bunddæksel
Shop alle asecos produkter
Mål (L x B x H) Udvendig:
536 x 1086 x 88 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Bunddæksel
- Med justeringshjælpemidler
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Base Assembly |
| Til brug med (applikation) | Beskyttelse |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 536 x 1086 x 88 mm |
| Vægt (metrisk) | 2.5 kg |