Få mere at vide
Melamine Phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Melamine Phosphate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N6.H3O4P/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1;1-5(2,3)4/h(H6,4,5,6,7,8,9);(H3,1,2,3,4) |
| Formel vægt | 224.0423 |