Få mere at vide
Melamin, LoGiCal
Artikelnummer. 30458164
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458164 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458164 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0056.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Melamine
CAS 108-78-1
Analyt- eller komponentnavne Melamine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C3 H6 N6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. D (EP), Melamine, Metformin Imp. D (EP), Metformin Hydrochloride Impurity D, Metformin Impurity D
InChI formel InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
Løsningstype Fedt
SMIL Nc1nc(N)nc(N)n1
IUPAC navn 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 126.12
Mængde 10 mg
Formel vægt 126,0654 g/mol