Få mere at vide
Brand™ Melamine Formaldehyde Mortar with Pestle
Resistant to boiling and autoclavable (at 121°C).
Brand:  Brand™ 110705
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10495031
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • White in color
  • With foot and spout
  • Provided individually
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Autoclavable
Mortar and Pestle
80mm
125mm
Melamine Formaldehyde
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brand™ Melamine Formaldehyde Mortar with Pestle > Height: 80mm