Få mere at vide
VITLAB™ Melaminformaldehydmørtel
Brand:  VITLAB™ 72998
919.94 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Produktkode 15722006
  • 943.00 DKK / Pakke med 5
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 31-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
Flad
Hvid
Cirkulær
90 mm
500 mL
Melamin
Mørtel
150 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
VITLAB™ Melaminformaldehydmørtel > Kapacitet: 500 ml