Få mere at vide
VITLAB™ Melamin formaldehyd instrumentbakker
Dimensioner (L x B x H):
190 x 150 x 40 mm
290 x 160 x 60 mm
350 x 250 x 40 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Hvid instrumentbakke
- Høj form
- Afrundede hjørner
- Monteringslåg af PS, bestilles separat
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B x H) | 290 x 160 x 60 mm |
| Farve | Hvid |
| Højde (metrisk) | 60 mm |
| Længde (metrisk) | 290 mm |
| Materiale | Melamin |
| Type | Instrumentbakke |
| Bredde (metrisk) | 160 mm |
| Til brug med | Praktisk bakke til instrumenter, værktøj og følsomme redskaber |