Få mere at vide
VITLAB™ Melamin formaldehyd instrumentbakker
Beskrivelse
- Hvid instrumentbakke
- Høj form
- Afrundede hjørner
- Monteringslåg af PS, bestilles separat
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B x H) | 350 x 250 x 40 mm |
| Farve | Hvid |
| Højde (metrisk) | 40 mm |
| Længde (metrisk) | 350 mm |
| Materiale | Melamin |
| Type | Instrumentbakke |
| Bredde (metrisk) | 250 mm |
| Til brug med | Praktisk bakke til instrumenter, værktøj og følsomme redskaber |