Få mere at vide
VITLAB™ Melamin formaldehyd instrumentbakker
Artikelnummer. 15242619
Dimensioner (L x B x H):
190 x 150 x 40 mm
290 x 160 x 60 mm
350 x 250 x 40 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15242619
Brand: VITLAB™ 72098
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne praktiske bakke til instrumenter, værktøj og følsomme redskaber. VITLAB™ Melaminformaldehyd instrumentbakker er stabile og selvbærende med glatte overflader, der er nemme at rengøre.
  • Hvid instrumentbakke
  • Høj form
  • Afrundede hjørner
  • Monteringslåg af PS, bestilles separat
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 190 x 150 x 40 mm
Farve Hvid
Højde (metrisk) 40 mm
Længde (metrisk) 190 mm
Materiale Melamin
Type Instrumentbakke
Bredde (metrisk) 150 mm
Til brug med Praktisk bakke til instrumenter, værktøj og følsomme redskaber