Få mere at vide
3M™ Melamin gulvpuder, grå/hvid
Artikelnummer. p-7213735
Diameter (metrisk):
330 mm
370 mm
406 mm
432 mm
505 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 17178610
Brand: 3M™ 7000062726
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt designet til brug på sten, beton, VCT, marmor og andre porøse gulvoverflader. Disse yderst effektive puder gør let arbejde med indgroet snavs og grimme skrammer. Miljømæssigt at foretrække, da der ikke kræves rengøringsadditiver eller kemikalier.
  • Gulvpude til moderne mikroporøse gulvoverflader som keramik, terracotta, marmor og beton
  • Renser det meste snavs og mærker med vand alene, ingen rengøringsadditiver eller kemikalier påkrævet
  • Miljømæssigt at foretrække
  • Rengør op til 1000 m 2 for enkeltskive rengøringsmaskiner og 10.000 m 2 for skuremaskiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Gulvpuder
Farve Grå, hvid
Diameter (metrisk) 330 mm
Til brug med (applikation) Rengøring
Til brug med (udstyr) Porøse gulvoverflader