Få mere at vide
3M™ Melamin gulvpuder, grå/hvid
Artikelnummer. 17198610
Skift visning
Diameter (metrisk):
330 mm
370 mm
406 mm
432 mm
505 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
17198610 406 mm -
17178610 330 mm -
17188610 370 mm -
17138570 432 mm Pakke med 5
17138640 505 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17198610 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000062728
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3855.00 DKK
    1748.35 DKK / Pakke med 5
    Spare 2106.65 DKK
    54% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Specielt designet til brug på sten, beton, VCT, marmor og andre porøse gulvoverflader. Disse yderst effektive puder gør let arbejde med indgroet snavs og grimme skrammer. Miljømæssigt at foretrække, da der ikke kræves rengøringsadditiver eller kemikalier.
  • Gulvpude til moderne mikroporøse gulvoverflader som keramik, terracotta, marmor og beton
  • Renser det meste snavs og mærker med vand alene, ingen rengøringsadditiver eller kemikalier påkrævet
  • Miljømæssigt at foretrække
  • Rengør op til 1000 m 2 for enkeltskive rengøringsmaskiner og 10.000 m 2 for skuremaskiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Gulvpuder
Farve Grå, hvid
Diameter (metrisk) 406 mm
Til brug med (applikation) Rengøring
Til brug med (udstyr) Porøse gulvoverflader