Få mere at vide
3M™ Melamin gulvpuder, grå/hvid
Diameter (metrisk):
330 mm
370 mm
406 mm
432 mm
505 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Gulvpude til moderne mikroporøse gulvoverflader som keramik, terracotta, marmor og beton
- Renser det meste snavs og mærker med vand alene, ingen rengøringsadditiver eller kemikalier påkrævet
- Miljømæssigt at foretrække
- Rengør op til 1000 m 2 for enkeltskive rengøringsmaskiner og 10.000 m 2 for skuremaskiner
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Gulvpuder |
| Farve | Grå, hvid |
| Diameter (metrisk) | 432 mm |
| Til brug med (applikation) | Rengøring |
| Til brug med (udstyr) | Porøse gulvoverflader |