Få mere at vide
Melamin, 99%
Artikelnummer. 11423674
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11423674 500 g 500g
11433674 2500 g 2500g
11443674 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423674 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11295.36
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 108-78-1 | C3H6N6 | 126,12 g/mol
Melamin bruges i produktionen af syntetiske harpikser såsom melaminharpiks med formaldehyd, som bruges i højtryks dekorative laminater som formica, melamin servise, laminatgulve og tørsletplader. Tilstedeværelsen med et højt nitrogenindhold resulterede i brandhæmmende egenskaber, når det blandes med harpiks. Det bruges til at fremstille melamincyanurat ved at reagere med cyanursyre. Det finder anvendelse som superplastificeringsmiddel til fremstilling af højmodstandsbeton, lydisolerende materiale og i polymere rengøringsprodukter som magisk viskelæder. Det er en aktiv komponent i pigment gul 150. Yderligere bruges det også som en nitrogen- og kulstofkilde til N-doteret kulstofnanorør.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Melamin bruges til fremstilling af syntetiske harpikser såsom melaminharpiks med formaldehyd, som bruges i højtryks dekorative laminater som formica, melamin servise, laminatgulve og tør-sletteplader. Tilstedeværelsen med et højt nitrogenindhold resulterede i brandhæmmende egenskaber, når det blandes med harpiks. Det bruges til at fremstille melamincyanurat ved at reagere med cyanursyre. Det finder anvendelse som superplastificeringsmiddel til fremstilling af højmodstandsbeton, lydisolerende materiale og i polymere rengøringsprodukter som magisk viskelæder. Det er en aktiv komponent i pigment gul 150. Yderligere bruges det også som en nitrogen- og kulstofkilde til N-doteret kulstofnanorør.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand, varm alkohol, glycerol, glycol og pyridin. Uopløseligt i ether, benzen og carbontetrachlorid.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-78-1
Molekylær formel C3H6N6
Molekylvægt (g/mol) 126.12
MDL nummer MFCD00006055
InChI nøgle JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym melamine, cyanurotriamide, cyanuramide, cyanurotriamine, isomelamine, theoharn, teoharn, triaminotriazine, cyanuric triamide, hicophor pr
PubChem CID 7955
ChEBI CHEBI:27915
IUPAC navn 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin
SMIL NC1=NC(N)=NC(N)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Melamine
Smeltepunkt ∼350 °C (dekomponering)
Tæthed 1.573
Mængde 500 g
Beilstein 124341
Merck Index 14,5811
Opløselighedsinformation Let opløseligt i vand, varm alkohol, glycerol, glycol og pyridin. Uopløselig i ether, benzen og carbontetrachlorid.
Formel vægt 126.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Powder