Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Melamine |
| Smeltepunkt | 354 °C |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1.5730g/mL |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 26, 245 |
| Merck Index | 15, 5880 |
| Vis mere |