Få mere at vide
Melamin, 99%
Artikelnummer. 10755771 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
1 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
1kg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10755771 1 kg Plastflaske 1kg
10765771 5 g Glasflaske 5g
10584584 100 g Plastflaske 100g
10571964 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10755771 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125350010
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 108-78-1 | C3H6N6 | 126,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-78-1
Molekylær formel C3H6N6
Molekylvægt (g/mol) 126.12
MDL nummer MFCD00006055
InChI nøgle JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym melamine, cyanurotriamide, cyanuramide, cyanurotriamine, isomelamine, theoharn, teoharn, triaminotriazine, cyanuric triamide, hicophor pr
PubChem CID 7955
ChEBI CHEBI:27915
IUPAC navn 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin
SMIL NC1=NC(N)=NC(N)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Melamine
Smeltepunkt 354 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.5730g/mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Mængde 1 kg
Beilstein 26, 245
Merck Index 15, 5880
Specifik vægtfylde 1.573
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 3 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 0,6 g/L i ethanol (20 °C), sparsomt opløselig i glykol, glycerol, pyridin, uopløselig i ether, benzen, carbontetrachlorid
Formel vægt 126.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Melamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Melamine