Få mere at vide
Melamin, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10584584 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
1 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
1kg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10584584 100 g Plastflaske 100g
10765771 5 g Glasflaske 5g
10755771 1 kg Plastflaske 1kg
10571964 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10584584 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125351000
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 108-78-1 | C3H6N6 | 126.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-78-1
Molekylær formel C3H6N6
Molekylvægt (g/mol) 126.12
MDL nummer MFCD00006055
InChI nøgle JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym melamine, cyanurotriamide, cyanuramide, cyanurotriamine, isomelamine, theoharn, teoharn, triaminotriazine, cyanuric triamide, hicophor pr
PubChem CID 7955
ChEBI CHEBI:27915
IUPAC navn 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin
SMIL NC1=NC(N)=NC(N)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Melamine
Smeltepunkt 354°C
Farve Hvid
Tæthed 1.5730g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 26, 245
Merck Index 15, 5880
Specifik vægtfylde 1.573
Opløselighedsinformation Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: 0.6g/L in ethanol (20°C),sparingly soluble in glycol,glycerol,pyridine,insoluble in ether,benzene,carbon tetrachloride
Formel vægt 126.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Melamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.