missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Melamine-15N3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Melamine-15N3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i4+1,5+1,6+1 |
| Formel vægt | 129.0565 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?