Få mere at vide
Melamin 100 μg/ml i acetonitril/vand, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315628
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315628 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315628 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14861400WL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Melamine
CAS 108-78-1
Analyt- eller komponentnavne Melamine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C3 H6 N6
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. D (EP), Melamine, Metformin Imp. D (EP), Metformin Hydrochloride Impurity D, Metformin Impurity D
InChI formel InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
SMIL Nc1nc(N)nc(N)n1
IUPAC navn 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril/Vand
Molekylvægt (g/mol) 126.12
Mængde 1 ml
Formel vægt 126,0654 g/mol