Få mere at vide
Melamin 1,0 mg/ml i Dimethylsulfoxid, LoGiCal
Artikelnummer. 30460012
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30460012 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30460012 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0056.0429
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Melamin 1,0 mg/ml i dimethylsulfoxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Melamine
CAS 108-78-1
Analyt- eller komponentnavne Melamine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C3 H6 N6
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. D (EP), Melamine, Metformin Imp. D (EP), Metformin Hydrochloride Impurity D, Metformin Impurity D
InChI formel InChI=1 S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
SMIL Nc1nc(N)nc(N)n1
IUPAC navn 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin
Opløsningsmiddel eller Matrix Dimethylsulfoxid
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 126.12
Mængde 1 ml
Formel vægt 126,0654 g/mol