Få mere at vide
Melamin (1,0 mg/10 ml i 84:16% ACN:H2O), TRC
Artikelnummer. 30405893
Skift visning
Mængde:
5 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
30405893 5 x 1 mL
1 options
Artikelnummer. 30405893 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT15005X1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Melamine
CAS 108-78-1
Molekylær formel C3 H6 N6
Mængde 5 x 1 mL
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. D (EP), Melamine
InChI formel InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
SMIL Nc1nc(N)nc(N)n1
IUPAC navn 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin
Molekylvægt (g/mol) 126.12
Formel vægt 126.0654
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Melamine 1 mg/mL