Få mere at vide
Melagatran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | >95% (HPLC) |
| Format | Neat |
| Molekylær formel | C22H31N5O4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 429.51, 429.52 |
| InChI nøgle | DKWNMCUOEDMMIN-PKOBYXMFSA-N |
| SMIL | NC(=N)C1=CC=C(CNC(=O)[C@@H]2CCN2C(=O)[C@H](NCC(O)=O)C2CCCCC2)C=C1 |
| IUPAC navn | 2-{[(1R)-2-[(2S)-2-{[(4-carbamimidoylphenyl)methyl]carbamoyl}azetidin-1-yl]-1-cyclohexyl-2-oxoethyl]amino}acetic acid |
| Produkttype | API |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Dry Pack |