Få mere at vide
Fisherbrand™ Meker sikkerhedsbrænder med Tétine-tilslutning, 24 mm åbning
Artikelnummer. 11789777 Shop alle Fisherbrand produkter
Gas type:
Butan, Propan, LPG, LPG, Propane
Naturgas, Metan, Natural Gas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11789777
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Leveres med en flammesvigtanordning, der lukker for gastilførslen til brænderen inden for cirka 20 sekunder efter, at flammen er slukket.
  • Alle sikkerhedsfunktioner er indeholdt i brænderen, hvilket reducerer behovet for en elektrisk forsyning
  • Fremstillet i messing og forniklet
  • Toppen af brænderen monteret med perforeret stålhoved, som afgiver flere små, men meget varme flammer
  • Ikke udstyret med luftregulator
Tekniske data
Produkttype Meker sikkerhedsbrænder
Gas type Naturgas, Metan, Natural Gas
Materiale Messing
Oversigt Forbrug på 62L/time.
Diameter (metrisk) 24 mm
Højde (metrisk) 160 mm
Inkluderer T-Tine stik
nr. pr. pakke 1 hv.