Få mere at vide
Fisherbrand™ Meker sikkerhedsbrænder med Tétine-tilslutning, 24 mm åbning
Shop alle Fisherbrand produkter
Gas type:
Butan, Propan, LPG, LPG, Propane
Naturgas, Metan, Natural Gas
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Meker sikkerhedsbrænder |
| Til brug med (udstyr) | T-Tine stik |
| Gas type | Butan, Propan, LPG, LPG, Propane |
| Materiale | Messing |
| Oversigt | Forbrug på 80L/time. |
| Diameter (metrisk) | 24 mm |
| Højde (metrisk) | 160 mm |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |