Få mere at vide
Fisherbrand™ Meker industribrænder med stopventil til Tétine-tilslutning, 43 mm åbning
Artikelnummer. p-8571025 Shop alle Fisherbrand produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Gas type:
Butan, Propan, LPG, LPG, Propane
Naturgas, Metan, Natural Gas
Förpackningsstorlek
Hver
Produktkod. 11769806
Bara null kvar
Add to basket
Add to basket
Giver en ekstrem stærk flamme til intensiv brug.
  • Bred og stabil flamme
  • Fremragende varmeeffekt
  • Sidehåndtag for sikkerhed
  • Brænderdiameter på 43 mm, total højde på 180 mm
  • Flammestørrelse justerbar med 4 udskiftelige dyser
Specifications
Produkttype Meker Brænder
Gas type Butan, Propan, LPG, LPG, Propane
Oversigt Forbrug på 240L/time
Diameter (metrisk) 43 mm
Højde (metrisk) 180 mm
Inkluderer Stopventil, T-Tine-konnektor
nr. pr. pakke 1 hv.