Få mere at vide
Fisherbrand™ Meker industribrænder med stopventil til Tétine-tilslutning, 43 mm åbning
Artikelnummer. 11769806 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Gas type:
Butan, Propan, LPG, LPG, Propane
Naturgas, Metan, Natural Gas
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gas type unitSize
11769806 Butan, Propan, LPG, LPG, Propane Hver
11749806 Naturgas, Metan, Natural Gas Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11769806
Giver en ekstrem stærk flamme til intensiv brug.
  • Bred og stabil flamme
  • Fremragende varmeeffekt
  • Sidehåndtag for sikkerhed
  • Brænderdiameter på 43 mm, total højde på 180 mm
  • Flammestørrelse justerbar med 4 udskiftelige dyser
Tekniske data
Produkttype Meker Brænder
Gas type Butan, Propan, LPG, LPG, Propane
Oversigt Forbrug på 240L/time
Diameter (metrisk) 43 mm
Højde (metrisk) 180 mm
Inkluderer Stopventil, T-Tine-konnektor
nr. pr. pakke 1 hv.