Få mere at vide
Fisherbrand™ Meker industribrænder med stopventil til Tétine-tilslutning, 43 mm åbning
Shop alle Fisherbrand produkter
Gas type:
Butan, Propan, LPG, LPG, Propane
Naturgas, Metan, Natural Gas
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Industriel brænder, Meker |
| Til brug med (udstyr) | Stopventil, T-Tine-konnektor |
| Gas type | Naturgas, Metan, Natural Gas |
| Oversigt | Forbrug på 188L/time |
| Diameter (metrisk) | 43 mm |
| Højde (metrisk) | 180 mm |
| Inkluderer | T-Tine stik, stopventil |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |