Få mere at vide
Fisherbrand™ Meker industribrænder med stopventil til NF-forbindelse, 43 mm åbning
Artikelnummer. 11775406 Shop alle Fisherbrand produkter
Gas type:
Butan, Propan, LPG, LPG, Propane
Naturgas, Metan, Natural Gas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11775406
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en ekstrem stærk flamme til intensiv brug.
  • Bred og stabil flamme
  • Fremragende varmeeffekt
  • Sidehåndtag for sikkerhed
  • Brænderdiameter på 43 mm, total højde på 180 mm
  • Flammestørrelse justerbar med 4 udskiftelige dyser
Tekniske data
Produkttype Industriel brænder, Meker
Gas type Butan, Propan, LPG, LPG, Propane
Oversigt Forbrug på 240L/time
Diameter (metrisk) 43 mm
Højde (metrisk) 180 mm
Inkluderer NF skrue G 0,5 i konnektor, stopventil
nr. pr. pakke 1 hv.