Få mere at vide
Fisherbrand™ Meker industribrænder med NF-tilslutning, 43 mm åbning
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Industriel brænder, Meker |
| Gas type | Metan, Naturgas |
| Oversigt | Forbrug på 188L/time |
| Diameter (metrisk) | 43 mm |
| Højde (metrisk) | 180 mm |
| Inkluderer | NF skrue G 0,5 i konnektor |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |